Läs mer
2'-deoxiadenosinmonohydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493440 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493440 25 g 25g
11483440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493440 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210148125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12980.00 SEK
    12362.02 SEK / 25g
    Save 617.98 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 16373-93-6
Molekylformel C10H13N5O3
Molekylvikt (g/mol) 251.25
MDL-nummer MFCD00149364
InChI-nyckel OLXZPDWKRNYJJZ-YUZWJPFSNA-N
Synonym 2'-deoxyadenosine monohydrate, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol hydrate, adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate, 2'-deoxyadenosine hydrate, 2-deoxyadenosine hydrate, deoxyadenosine hydrate, 9-2-deoxy-, a-d-ribofuranosyl adenine, deoxyadenosine monohydrate, 2-deoxyadenosine monohydrate, 2?-deoxyadenosine monohydrate
PubChem CID 9549172
IUPAC-namn (2R,3S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroximetyl)oxolan-3-ol
LEDER NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyadenosine Monohydrate
Namnnotering FTIR
Färg Vitt
Analysprocentintervall 98+%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 269.2
Fysisk form Pulver