Läs mer
2'-Deoxyadenosinmonohydrat, TRC
Produktkod. 30136422
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136422 500 mg
30004381 250 mg
30004739 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136422 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD231620500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16373-93-6
Molekylformel C10 H13 N5 O3 . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 269.26
Synonym 2'-Deoxyadenosine Hydrate (1:1), Adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate (8CI,9CI), 2'-Deoxyadenosine monohydrate, Deoxyadenosine monohydrate
IUPAC-namn (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymetyl)oxolan-3-ol; hydratera
LEDER O.Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyadenosine Monohydrate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
Formel vikt 269.1124