Läs mer
2'-Deoxyadenosin, TRC
Produktkod. 30367298
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30367298 5 g
1 options
Produktkod. 30367298 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2395835G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyadenosine
CAS 958-09-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 H13 N5 O3
Kvantitet 5 g
Synonym 167: PN: US20040053876 SEQID: 167 unclaimed DNA, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)adenine, NSC 141848, NSC 143510, NSC 83258, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1,2-dideoxy-β-D-ribofuranose
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
LEDER Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
IUPAC-namn (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymetyl)oxolan-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 251.242
Formel vikt 251.102