Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxicytidin
Produktkod. 15475329
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475329 1 g 1g
15485329 5 g 5g
15495329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15475329 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63062.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.18 SEK
    373.65 SEK / 1g
    Save 42.53 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227,22 g/mol
2a-deoxicytidin (deoxiC) är en av deoxinukleosiderna som efter fosforylering till dCTP används för att syntetisera DNA via olika DNA-polymeraser eller omvända transkriptaser. 2p-deoxicytidin (deoxiC) är substratet för deoxicytidin-deaminas (EC 3.5.4.14) som omvandlar det till 2p-deoxiuridin. 2a-deoxicytidin fosforyleras till nukleotiden dCMP av enzymet deoxycytidin kinas (DCK).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Deoxycytidin (deoxiC) är en av deoxinukleosiderna som efter fosforylering till dCTP används för att syntetisera DNA via olika DNA-polymeraser eller omvända transkriptaser. 2′ -Deoxycytidin (deoxyC) är substratet för deoxycytidin deaminas (EC 3.5.4.14) som omvandlar det till 2′ -deoxiuridin. 2′ -Deoxycytidin fosforyleras till nukleotiden dCMP av enzymet deoxycytidin kinas (DCK).
Löslighet Löslig i vatten
, DMSO.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 951-77-9
Molekylformel C9H13N3O4
Molekylvikt (g/mol) 227.22
MDL-nummer MFCD00006547
InChI-nyckel CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
PubChem CID 13711
ChEBI CHEBI:15698
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxycytidine
Smältpunkt 209 °C till 211 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 87567
Löslighetsinformation Löslig i vatten, DMSO.
Formel vikt 227.22
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.