Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxycytidin-5'-monofosfat, 99 %
Produktkod. 15476799
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15476799 5 g 5g
15466799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476799 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65244.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1032-65-1 | C9H14N3O7P | 307,199 g/mol
2'-Deoxicytidin-5'-monofosfat används som ett substrat för uridinmonofosfat (UMP)/cytidinmonofosfat (CMP) kinas (EC 2.7.4.4) för att bilda dCDP som vid fosforylering till dCTP stödjer DNA- och RNA-biosyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Deoxycytidin-5′ -monofosfat används som ett substrat av uridinmonofosfat (UMP)/cytidinmonofosfat (CMP) kinas (EC 2.7.4.4) för att bilda dCDP som vid fosforylering till dCTP stödjer DNA- och RNA-biosyntes.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1032-65-1
Molekylformel C9H14N3O7P
Molekylvikt (g/mol) 307.199
MDL-nummer MFCD00006546
InChI-nyckel NCMVOABPESMRCP-SHYZEUOFSA-N
Synonym dcmp, deoxycytidylic acid, deoxycytidine monophosphate, 2'-deoxycytidine-5'-monophosphate, 2'-deoxycytidine-5'-monophosphoric acid, 5'-cytidylic acid, 2'-deoxy, 2'-deoxycytidine 5'-monophosphate, deoxycytidylate, polydeoxycytidylic acid, deoxycytidine-5'-monophosphoric acid
PubChem CID 13945
ChEBI CHEBI:15918
IUPAC-namn [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxioxolan-2-yl]metyldivätefosfat
LEDER C1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)COP(=O)(O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 41062
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 307.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.