Läs mer
2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate disodium salt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15427049
Change view
Kvantitet:
25 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427049 1 g 1g
15437049 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427049 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65724.03
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
2a-deoxicytidin 5-monofosfat (dCMP) används som ett substrat av uridinmonofosfat (UMP)/cytidinmonofosfat (CMP) kinas (EC 2.7.4.4) för att bilda dCDP som vid fosforylering till dCTP stödjer DNA- och RNA-biosyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Deoxycytidin 5-monofosfat (dCMP) används som ett substrat för uridinmonofosfat (UMP)/cytidinmonofosfat (CMP) kinas (EC 2.7.4.4) för att bilda dCDP som vid fosforylering till dCTP stödjer DNA- och RNA-biosyntes.
Löslighet
Löslig i 200 mg plus 4 mL vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme. Förvara i kylskåp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13085-50-2
Molekylformel C9H14N3Na2O7P
Molekylvikt (g/mol) 353.178
MDL-nummer MFCD00069774
InChI-nyckel ACIYKIIBZKDNAD-CDNBRZBRSA-N
Synonym 2'-deoxycytidine-5'-monophosphate disodium salt
PubChem CID 131846647
IUPAC-namn [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxioxolan-2-yl]metyldivätefosfat;natrium
LEDER C1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)COP(=O)(O)O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxycytidine-5'-monophosphate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in 200 mg plus 4 mL water.
Formel vikt 351.16
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.