Läs mer
2'-Deoxycytidin 5'-monofosfathydrat, TRC
Produktkod. 30354435
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30354435 250 mg
1 options
Produktkod. 30354435 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD232675250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxycytidine 5'-Monophosphate Hydrate
CAS 1032-65-1
Molekylformel C9H14N3O7P.xH2O
Kvantitet 250 mg
Synonym 2'-Deoxy-5'-cytidylic Acid Hydrate, 2'-Deoxycytidine 5'-(Dihydrogen Phosphate) Hydrate
InChI formel InChI=1S/C9H14N3O7P/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O2
Molekylvikt (g/mol) 307.2
Formel vikt 307.0569