Läs mer
2'-deoxycytidin-5'-trifosfattrinatriumsalt,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487640 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487640 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11487640 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210055890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14685.00 SEK
    13986.14 SEK / 500mg
    Save 698.86 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
2'-Deoxycytidin 5'-trifosfat (dCTP) används för att syntetisera DNA via olika DNA-polymeraser eller omvända transkriptaser. dCTP används i studier av nukleotidpooler, nukleotidselektivitet och enzymspecificitetsstudier
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxycytidine-5'-Triphosphate Trisodium Salt
CAS 102783-51-7
Analysprocentintervall >98%
Molekylformel C9H16N3Na2O13P3
MDL-nummer MFCD00084683,MFCD00080336
Kvantitet 500 mg
Synonym dCTP, 2'-Deoxycytidine 5'-triphosphate disodium salt
InChI-nyckel QGRIWAGEUGZHQH-UHFFFAOYNA-N
LEDER [Na].[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C1CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O1
IUPAC-namn ({[({[5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3-hydroxioxolan-2-yl]metoxi}(hydroxi)fosforyl)oxi](hydroxi)fosforyl}oxi)fosfonsyradinatrium
Molekylvikt (g/mol) 513.14
PubChem CID 131636617
Formel vikt 533.11
Fysisk form Fast