Learn More
2'-Deoxycytidine-5'-Triphosphate Trisodium Salt, >98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487640 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Packungsgröße:
500mg
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11487640 500 mg 500mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11487640 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210055890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14685.00 SEK
    13986.14 SEK / 500mg
    Save 698.86 SEK
    4% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2'-Deoxycytidine 5'-triphosphate (dCTP) is used to synthesize DNA via various DNA polymerases or reverse transcriptases. dCTP is used in studies of nucleotide pools, nucleotide selectivity and enzyme specificity studies
Spezifikation
CAS 102783-51-7
Assay Percent Range >98%
Molecular Formula C9H16N3Na2O13P3
MDL Number MFCD00084683,MFCD00080336
Quantity 500 mg
Synonym dCTP, 2'-Deoxycytidine 5'-triphosphate disodium salt
InChI Key QGRIWAGEUGZHQH-UHFFFAOYNA-N
SMILES [Na].[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C1CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O1
IUPAC Name ({[({[5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl)oxy](hydroxy)phosphoryl}oxy)phosphonic acid disodium
Molecular Weight (g/mol) 513.14
PubChem CID 131636617
Formula Weight 533.11
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 2'-Deoxycytidine-5'-Triphosphate Trisodium Salt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.