Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxycytidin, 99+%
Produktkod. 10626334 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
500mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10626334 5 g Glasflaska 5g
10236380 250 mg Glasflaska 250mg
10104670 500 mg Glasflaska 500mg
10073060 1 g Glasflaska 1g
10076373 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10626334 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226720050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 951-77-9
Molekylformel C9H13N3O4
Molekylvikt (g/mol) 227.22
MDL-nummer MFCD00006547
InChI-nyckel CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
PubChem CID 13711
ChEBI CHEBI:15698
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxycytidine
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 209 °C till 211 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 227.22
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.