Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxycytidine hydrochloride |
| Namnnotering | För HPLC-analys |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 99.9% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 263.68 |
| Fysisk form | Pulver |