missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2'-deoxycytidinhydroklorid, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4404281 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443450 1 g 1g
11453450 5 g 5g
11463450 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11443450 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210148301
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 3992-42-5
Molekylformel C9H14ClN3O4
Molekylvikt (g/mol) 263.68
MDL-nummer MFCD00012840
InChI-nyckel LTKCXZGFJFAPLY-VOBHXVAMNA-N
Synonym 2'-deoxycytidine hydrochloride, deoxycytidine hydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, monohydrochloride, 2'-deoxycytidine hcl, unii-x8fx60e66d, 2'-deoxycytidine monohydrochloride, cytidine, 2'-deoxy-, hydrochloride 1:1, cytosine deoxyriboside hydrochloride, dc.hcl
PubChem CID 107488
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-on-hydroklorid
LEDER Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2'-Deoxycytidine hydrochloride
Namnnotering För HPLC-analys
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.9%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 263.68
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.