Läs mer
2'-Deoxycytidine, MedChemExpress
Produktkod. 16468886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468886 100 mg
1 options
Produktkod. 16468886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYD0184
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2'-Deoxycytidine, a deoxyribonucleoside, could inhibit biological effects of Bromodeoxyuridine (Brdu).
2'-Deoxycytidine, a deoxyribonucleoside, could inhibit biological effects of Bromodeoxyuridine (Brdu).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxycytidine
CAS 951-77-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H13N3O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Deoxycytidine Cytosine deoxyriboside Deoxyribose cytidine
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (220.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (220.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(N=C(C=C2)N)=O)O1)O
Molekylvikt (g/mol) 227.22
Formel vikt 227.22
Procent renhet 96.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder