missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2'-Deoxyguanosine 3’,5’-Dibutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxyguanosine 3',5'-Dibutanoate |
| CAS | 79971-08-7 |
| Molekylformel | C18 H25 N5 O6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2'-Deoxyguanosine 3',5'-Dibutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25N5O6/c1-3-5-13(24)27-8-11-10(29-14(25)6-4-2)7-12(28-11)23-9-20-15-16(23)21-18(19)22-17(15)26/h9-12H,3-8H2,1-2H3,(H3,19,21,22,26)/t10?,11-,12-/m1/s1 |
| LEDER | CCCC(=O)OC[C@H]1O[C@H](CC1OC(=O)CCC)n2cnc3C(=O)NC(=Nc23)N |
| IUPAC-namn | [(2R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3-butanoyloxyoxolan-2-yl]methyl butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.421 |
| Formel vikt | 407.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?