missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2'-Deoxyguanosine-5'-diphosphate Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxyguanosine-5'-diphosphate Disodium Salt |
| CAS | 78101-74-3 |
| Molekylformel | C10 H13 N5 Na2 O10 P2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(24-6)2-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+,6+;;/m0../s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)c2ncn([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O[Na])OP(=O)(O)O[Na])O3)c2N1 |
| IUPAC-namn | [[(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy-[hydroxy(sodiooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxysodium |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.165 |
| Formel vikt | 470.993 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?