Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxiguanosin-5'-monofosfatdinatriumsalthydrat, 98 %
Produktkod. 15470417
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470417 1 g 1g
15480417 5 g 5g
15490417 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470417 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65186.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146877-98-7 | C10H12N5Na2O7P | 391.19 g/mol
2'-Deoxyguanosin-5'-monofosfatdinatriumsalthydrat är en reaktant involverad i analys av självmontering i lösning och kärnbildning/tillväxt av G-kvdruplexer, nukleofil infångning, reduktiv alkylering. Det är en nukleotidprekursor som används vid DNA-syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Deoxyguanosin-5′ -monofosfat Dinatriumsalthydrat är en reaktant involverad i analys av självmontering i lösning och kärnbildning/tillväxt av G-kvdruplexer, nukleofil infångning, reduktiv alkylering. Det är en nukleotidprekursor som används vid DNA-syntes.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146877-98-7
Molekylformel C10H12N5Na2O7P
Molekylvikt (g/mol) 391.19
MDL-nummer MFCD00080331,MFCD00150758
InChI-nyckel CTPAMSRBXKGZCJ-UHFFFAOYNA-L
Synonym 2'-Deoxy-5'-guanylic acid disodium salt; 5'-dGMP disodium salt
PubChem CID 123133822
IUPAC-namn [(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3-hydroxioxolan-2-yl]metyldivätefosfat;natrium
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)C1CC(O)C(COP([O-])([O-])=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Smältpunkt >245°C (decomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 391.18 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.