Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxiguanosin 5'-monofosfat, natriumsalthydrat, 99 %
Produktkod. 10723231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10723231 1 g Glasflaska 1g
10562241 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10723231 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226340010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52558-16-4 | C10H12N5Na2O7P | 391.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52558-16-4
Molekylformel C10H12N5Na2O7P
Molekylvikt (g/mol) 391.19
MDL-nummer MFCD00150780
InChI-nyckel CTPAMSRBXKGZCJ-WJQTVUBHNA-L
Synonym deoxyguanosine monophosphate tetrahydrate sodium salt
PubChem CID 131854716
IUPAC-namn [(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3-hydroxioxolan-2-yl]metyldivätefosfat;natrium;tetrahydrat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate,sodium salt hydrate
Namnnotering 99%
Abs. 0.65 to 0.68 (A280/A260) c=1,water,0.25 to 0.28 (A290/A260) c=1,water
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >245°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 391.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.