Läs mer
2'-deoxiguanosin, 99 till 100 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437820 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437820 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11437820 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210148905
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 961-07-9
Molekylformel C10H13N5O4
Molekylvikt (g/mol) 267.25
MDL-nummer MFCD00150760
InChI-nyckel YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Synonym 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-lH-purin-6-on
LEDER NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyguanosine
Analysprocentintervall 99 to 100%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 267.2
Fysisk form Fast