Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxyguanosinhydrat, 99+%
Produktkod. 10710575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
25mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10710575 1 g 1g
10348510 25 mg 25mg
10216240 100 mg 100mg
10464905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10710575 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1925.13 SEK
    1728.65 SEK / 1g
    Save 196.48 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 961-07-9
Molekylformel C10H13N5O4
Molekylvikt (g/mol) 267.25
MDL-nummer MFCD00150760
InChI-nyckel YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Synonym 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
LEDER NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2′-Deoxyguanosine hydrate
Namnnotering 99+%
Abs. 1,12 till 1,18 (A250/A260) 0,65 till 0,69 (A280/A260)
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 300 °C
Färg Vitt
Elementaranalys (på torrt ämne) :
Flampunkt 300 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Spektrofotometri 98 % min. (lambda max 252,5 nm, pH 7) molarabsorption 13700 +/-4 %, på torr basis
Formel vikt 267.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.