Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxiguanosinmonohydrat, 98+%
Produktkod. 15443449
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15443449 5 g 5g
15433449 1 g 1g
15453449 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15443449 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60741.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267,25 g/mol
Deoxiguanosin (dG) är en purin-nukleosid som vid sekventiell fosfoylering (kinaser) bildar dGTP som används av DNA-polymeraser och omvända transkriptaser för att syntetisera DNA(n). Deoxiguanosin är den mest elektronrika av de fyra kanoniska baserna och inkluderar många nukleofila platser som är mottagliga för oxidativ skada. Detta gör deoxyguanosin och dess oxiderade derivat användbara reagenser för att studera mekanismer för oxidativ skada på nukleosider och nukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Deoxyguanosin (dG) är en purin-nukleosid som vid sekventiell fosfoylering (kinaser) bildar dGTP som används av DNA-polymeraser och omvända transkriptaser för att syntetisera DNA(n). Deoxiguanosin är den mest elektronrika av de fyra kanoniska baserna och inkluderar många nukleofila platser som är mottagliga för oxidativ skada. Detta gör deoxyguanosin och dess oxiderade derivat användbara reagenser för att studera mekanismer för oxidativ skada på nukleosider och nukleotider.
Löslighet Löslig i NH
4OH 1 M: 50 mg/ml, klar till mycket svagt grumlig.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 961-07-9
Molekylformel C10H13N5O4
Molekylvikt (g/mol) 267.25
MDL-nummer MFCD00150760
InChI-nyckel YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Synonym 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
LEDER NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyguanosine
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i NH4OH 1 M: 50 mg/ml, klar till mycket svagt grumlig.
Formel vikt 285,26 (267,25 Vattenfattig)
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.