Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxiguanosinmonohydrat, 98+%
Beskrivning
Deoxiguanosin (dG) är en purin-nukleosid som vid sekventiell fosfoylering (kinaser) bildar dGTP som används av DNA-polymeraser och omvända transkriptaser för att syntetisera DNA(n). Deoxiguanosin är den mest elektronrika av de fyra kanoniska baserna och inkluderar många nukleofila platser som är mottagliga för oxidativ skada. Detta gör deoxyguanosin och dess oxiderade derivat användbara reagenser för att studera mekanismer för oxidativ skada på nukleosider och nukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Deoxyguanosin (dG) är en purin-nukleosid som vid sekventiell fosfoylering (kinaser) bildar dGTP som används av DNA-polymeraser och omvända transkriptaser för att syntetisera DNA(n). Deoxiguanosin är den mest elektronrika av de fyra kanoniska baserna och inkluderar många nukleofila platser som är mottagliga för oxidativ skada. Detta gör deoxyguanosin och dess oxiderade derivat användbara reagenser för att studera mekanismer för oxidativ skada på nukleosider och nukleotider.
Löslighet Löslig i NH
4OH 1 M: 50 mg/ml, klar till mycket svagt grumlig.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxyguanosine |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 10 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i NH4OH 1 M: 50 mg/ml, klar till mycket svagt grumlig. |
| Formel vikt | 285,26 (267,25 Vattenfattig) |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
Säkerhet och hantering
- 2'-Deoxyguanosine monohydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2'-Deoxyguanosine monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.