Läs mer
2'-deoxiguanosinmonohydrat, syntetisk,> 98 % (torr basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15825458 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15825458 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15825458 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J14304.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 312693-72-4 | C10H15N5O5 | 285.26 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2 '-Deoxyguanosine monohydrate
CAS 312693-72-4
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C10H15N5O5
MDL-nummer MFCD00150760
Kvantitet 10 g
Synonym 2 '-deoxyguanosine monohydrate, 2 '-deoxyguanosine hydrate, 2-deoxyguanosine hydrate, 2-amino-9-2 r,4 s,5 r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1 h-purin-6 9 h-one hydrate, 2-amino-9-2 r,4 s,5 r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1 h-purin-6 9 h-one hydrate 1:x, 2 acute-deoxyguanosine, deoxyguanosine hydrate, 2'deoxyguanosine monohydrate, 2'-deoxyguanosinemonohydrate
InChI-nyckel LZSCQUCOIRGCEJ-VDPVQVSMNA-N
LEDER O.NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 285.26
PubChem CID 16218597
Formel vikt 285.26
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.