Läs mer
2’-Deoxyguanosine Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxyguanosine Monohydrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 285.1073 |