Läs mer
2'-Deoxyguanosinmonohydrat, TRC
Produktkod. 30361951
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361951 25 mg
30355057 100 mg
30355446 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30361951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23955025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312693-72-4
Molekylformel C10 H13 N5 O4 . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 285.26
Synonym 2'-Deoxyguanosine Hydrate (1:1), Guanosine, 2'-deoxy-, monohydrate (9CI), 2'-Deoxyguanosine monohydrate
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one; hydratera
LEDER O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyguanosine Monohydrate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
Formel vikt 285.1073