Läs mer
2'-Deoxyguanosin, TRC
Produktkod. 30138477
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138477 5 g
17932695 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138477 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2424285G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 961-07-9
Molekylformel C10 H13 N5 O4
Molekylvikt (g/mol) 267.24
Synonym 9-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)guanine, Deoxyguanosine, Guanine deoxyriboside;
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
LEDER O=C1N=C(N)NC2=C1N=CN2C3OC(CO)C(O)C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyguanosine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O4/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18)/t4-,5+,6+/m0/s1
Formel vikt 267.0968
Procent renhet >95%