Läs mer
2'-Deoxinosin 5'-monofosfat dinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30353148
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30353148 250 mg
1 options
Produktkod. 30353148 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD239805250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyinosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 14999-52-1
Molekylformel C10H11N4Na2O7P
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Deoxyinosine-5-Monophosphate, Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
LEDER [Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)[O-])n2cnc3c([O-])ncnc23
IUPAC-namn disodium; [(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(6-oxidopurin-9-yl)oxolan-2-yl]metylvätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 376.17
Formel vikt 376.0161