Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxiinosin, 98+%
Produktkod. p-7034605
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15438917
Brand: Thermo Scientific Chemicals H52292.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 890-38-0 | C10H12N4O4 | 252.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 890-38-0
Molekylformel C10H12N4O4
Molekylvikt (g/mol) 252.23
MDL-nummer MFCD00005762
InChI-nyckel VGONTNSXDCQUGY-YUZWJPFSNA-N
Synonym 2'-deoxyinosine, deoxyinosine, inosine, 2'-deoxy, 2-deoxyinosine, 9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, unii-hn0rq6sbwq, delta-ino, d-ino, hn0rq6sbwq, 9-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine
PubChem CID 65058
ChEBI CHEBI:28997
IUPAC-namn 9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyinosine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 252.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.