Läs mer
2'-Deoxyinosine, MedChemExpress
Produktkod. 16489336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16489336 100 mg
1 options
Produktkod. 16489336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW008638
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2’-deoxyadenosine inhibits the growth of human colon-carcinoma cell lines and is found to be associated with purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency.
2’-deoxyadenosine inhibits the growth of human colon-carcinoma cell lines and is found to be associated with purine nucleoside phosphorylase (PNP) deficiency.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyinosine
CAS 890-38-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12N4O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (198.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)C3)C2=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 252.23
Formel vikt 252.23
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease