Läs mer
2'-Deoxiinosin
Produktkod. 15424019
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424019 10 g 10g
15414019 1 g 1g
15434019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15424019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61411.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 890-38-0 | C10H12N4O4 | 252,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 890-38-0
Molekylformel C10H12N4O4
Molekylvikt (g/mol) 252.23
MDL-nummer MFCD00005762
InChI-nyckel VGONTNSXDCQUGY-YUZWJPFSNA-N
Synonym 2'-deoxyinosine, deoxyinosine, inosine, 2'-deoxy, 2-deoxyinosine, 9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, unii-hn0rq6sbwq, delta-ino, d-ino, hn0rq6sbwq, 9-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine
PubChem CID 65058
ChEBI CHEBI:28997
IUPAC-namn 9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyinosine
Smältpunkt >250°C
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Beilstein 33517
Formel vikt 252.23
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.