Läs mer
2'-Deoxyinosin, TRC
Produktkod. 30367288
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30367288 500 mg
1 options
Produktkod. 30367288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD239755500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyinosine
CAS 890-38-0
Molekylformel C10 H12 N4 O4
Kvantitet 500 mg
Synonym Inosine, 2'-deoxy-, 2'-Deoxyinosine, 6H-Purin-6-one, 9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-, Deoxyinosine, Hypoxanthine deoxyriboside, Hypoxanthine, 9-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2'-Deoxyinosine, Didanosine Imp. C (Ph. Int.)
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O4/c15-2-6-5(16)1-7(18-6)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)17/h3-7,15-16H,1-2H2,(H,11,12,17)/t5-,6+,7+/m0/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
IUPAC-namn 9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 252.23
Formel vikt 252.0859