Läs mer
2’-Deoxyisoguanosine, TRC
Produktkod. 30359611
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30359611 10 mg
1 options
Produktkod. 30359611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28157010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyisoguanosine
CAS 106449-56-3
Molekylformel C10H13N5O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Deoxyisoguanosine, 2'-Deoxy-1,2-dihydro-2-oxoadenosine
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-7-9(14-10(18)13-8)15(3-12-7)6-1-4(17)5(2-16)19-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18)/t4-,5+,6+/m0/s1
LEDER NC1=NC(=O)Nc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
Molekylvikt (g/mol) 267.24
Formel vikt 267.0968