Läs mer
2-Deoxystreptamine, Dihydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deoxystreptamine, Dihydrobromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O3.2BrH/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h2-6,9-11H,1,7-8H2;2*1H/t2-,3+,4+,5-,6-;; |
| Formel vikt | 321.9528 |
| Procent renhet | >95% |