Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxitymidin-5'-difosfattrinatriumsalt, 97 %
Produktkod. 15470407
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470407 100 mg 100mg
15460407 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470407 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64938.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95648-78-5 | C10H13N2Na3O11P2 | 468.13 g/mol
2'-deoxitymidin-5'-difosfattrinatriumsalt används som en stabil nukleotid användbar för PCR och RT-PCR.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Deoxythymidine-5′ -difosfattrinatriumsalt används som en stabil nukleotid användbar för PCR och RT-PCR.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95648-78-5
Molekylformel C10H13N2Na3O11P2
Molekylvikt (g/mol) 468.13
MDL-nummer MFCD00084748
InChI-nyckel HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
PubChem CID 133109123
IUPAC-namn trinatrium;[[(2S,3R,5S)-3-hydroxi-5-(5-metyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]metoxioxidofosforyl]fosfat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxythymidine-5'-diphosphate trisodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 468.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.