Läs mer
2'-Deoxyuridine-1',2',3',4',5'-13C5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxyuridine-1',2',3',4',5'-13C5 |
| CAS | 478510-94-0 |
| Molekylformel | 13C5 C4 H12 N2 O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Uridine-1',2',3',4',5'-13C5, 2'-deoxy- (9CI), 2'-Deoxyuridine-13C4, 2'-Deoxyuridine-1',2',3',4',5'-13C5 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1/i3+1,4+1,5+1,6+1,8+1 |
| LEDER | O[13CH2][13C@H]1O[13C@H]([13CH2][13C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxy(1^{13}C)methyl)(2,3,4,5-^{13}C_{4})oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.17 |
| Formel vikt | 233.0914 |