Läs mer
2’-Deoxyuridine-2-13C,1,3-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxyuridine-13C,15N2 |
| CAS | 369656-76-8 |
| Molekylformel | 13C C8 H12 15N2 O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Uridine-2-13C-1,3-15N2, 2'-deoxy- (9CI), 2'-Deoxyuridine-13C,15N2, 2'-Deoxyuridine-2-13C,1,3-15N2, 2'-Deoxyuridine-2-13C-1,3-15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1/i9+1,10+1,11+1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)[15N]2C=CC(=O)[15NH][13C]2=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl](2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.18 |
| Formel vikt | 231.072 |