missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2′-Deoxyuridine 4-oxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxyuridine 4-oxime |
| CAS | 1867-16-9 |
| Molekylformel | C9 H13 N3 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (E)-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-4-(hydroxyimino)-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O5/c13-4-6-5(14)3-8(17-6)12-2-1-7(11-16)10-9(12)15/h1-2,5-6,8,13-14,16H,3-4H2,(H,10,11,15)/t5-,6+,8+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=NO)NC2=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-hydroxyiminopyrimidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.217 |
| Formel vikt | 243.086 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?