Läs mer
2'-Deoxyuridine-5,6-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxyuridine-5,6-D2 |
| CAS | 40632-23-3 |
| Molekylformel | C9 D2 H10 N2 O5 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Uridine-5,6-d2, 2'-deoxy- (9 CI), 2'-Deoxy-5,6-dideuteriouridine, 2'-Deoxyuridine-5,6-d2, 2'-Deoxyuridine-5,6-D2, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil-5,6-d2, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-2,4(1 H,3 H)-pyrimidinedione-5,6-d2, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-2,4(1 H,3 H)-pyrimidinedione-5,6-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13 H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1/i1D,2 D |
| LEDER | [2 H]C1=C([2 H])C(=O)NC(=O)N1[C@H]2 C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| IUPAC-namn | 5,6-dideuterio-1-[(2 R,4 S,5 R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.2143 |
| Formel vikt | 230.0872 g/mol |
| Visa mer |