Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-deoxiuridin-5'-monofosfatdinatriumsalt, 99 %
Produktkod. 15490377
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490377 250 mg 250mg
15480377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490377 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64627.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42155-08-8 | C9H13N2Na2O8P | 354.162 g/mol
2a-deoxiuridin-5a-monofosfat (dUMP) används av enzymet tymidylatsyntetas (TS) (EC 2.1.1.45) för de novo-produktion av dTMP. dUMP används som referenssubstrat i studier av dUMP-analoger i potentiella kemoterapiapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Deoxiuridin 5′ -monofosfat (dUMP) används av enzymet tymidylatsyntetas (TS) (EC 2.1.1.45) för de novo-produktion av dTMP. dUMP används som referenssubstrat i studier av dUMP-analoger i potentiella kemoterapiapplikationer.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42155-08-8
Molekylformel C9H13N2Na2O8P
Molekylvikt (g/mol) 354.162
MDL-nummer MFCD00065282
InChI-nyckel CWTUMDATELIIAI-CDNBRZBRSA-N
Synonym 2'-deoxyuridine 5'-monophosphate disodium salt
PubChem CID 129893468
IUPAC-namn [(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxioxolan-2-yl]metyldivätefosfat;natrium
LEDER C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)COP(=O)(O)O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyuridine-5'-monophosphate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 352.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.