Läs mer
2'-Deoxyuridin-5'-trifosfat Trinatriumsalt >90% (innehåller ammoniumsalt), TRC
Produktkod. 30358543
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358543 50 mg
30352032 10 mg
30350082 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30358543 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28803850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102814-08-4
Molekylformel C9 H12 N2 O14 P3 . Na3
Molekylvikt (g/mol) 468.142
Synonym 2'-deoxy-Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) trisodium salt, dUTP trisodium salt, dUTP sodium salt
IUPAC-namn [[(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]metoxi-hydroxyfosforyl] fosfon-vätefosfat
LEDER O=C(NC1=O)C=CN1[C@@H]2O[C@H](COP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@@H](O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate Trisodium Salt
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15N2O14P3.3Na/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;;/q;3*+1/p-3/t5-,6+,8+;;;/m0.../s1
Formel vikt 467.974