Läs mer
2'-Deoxiuridin-5'-trifosfat trinatriumsalt, 95 %
Produktkod. 15410387
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410387 25 mg 25mg
15430387 50 mg 50mg
15420387 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64716.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102814-08-4 | C9H15N2Na3O14P3 | 537,11 g/mol
2'-Deoxiuridin-5'-trifosfatdinatriumsalt används tillsammans med uracil-DNA-glykosylas för att förhindra överförd kontaminering vid PCR. dUTP ersätts med dTTP i PCR-reaktionen, som används för att studera fördelningen, specificiteten och kinetiken för deoxiuridin-5a-trifosfatnukleotidohydrolas(er) (dUTPase, EC 3.6.1.23). dUTPas är viktiga enzymer som skyddar celler från inkorporering av dUTP i DNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2 -
Deoxiuridin-′5′ -trifosfatdinatriumsalt används tillsammans med uracil-DNA-glykosylas för att förhindra överförd kontaminering vid PCR. dUTP ersätter dTTP i PCR-reaktionen, som används för att studera fördelningen, specificiteten och kinetiken för deoxiuridin 5′ -trifosfatnukleotidohydrolas(er) (dUTPas, EC 3.6.1.23). dUTPas är viktiga enzymer som skyddar celler från inkorporering av dUTP i DNA.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102814-08-4
Molekylformel C9H15N2Na3O14P3
Molekylvikt (g/mol) 537.11
MDL-nummer MFCD00084701
InChI-nyckel AYFBRVJQNMGUSV-MILVPLDLSA-N
Synonym 2'-deoxyuridine-5'-triphosphate trisodium salt
PubChem CID 131843218
IUPAC-namn [[(2R,3S,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxioxolan-2-yl]metoxihydroxifosforyl]fosfonvätefosfat;natrium
LEDER C1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O.[Na].[Na].[Na]
Specifications
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyuridine-5'-triphosphate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 537.11
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.