Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyuridin, 98+%
Beskrivning
2'-Deoxiuridin halogeneras ofta för att skapa tymidinanaloger användbara för studier av DNA-syntes och nedbrytningsmekanismer. Derivatiserade 2a-deoxiuridiner som används som märkningssubstrat inkluderar klor-2a-deoxiuridin (CldU), bromodeoxiuridin (BrdU) och/eller joddeoxiuridin (IdU). Andra användbara analoger av 2a-deoxiuridin inkluderar 5-etynyl-2a-deoxiuridin (DdU) och 5-hydroximetyl-2a-deoxiuridin (HmdU). Laboratoriesuppression av deoxiuridin används för att diagnostisera megaloblastisk anemi på grund av vitamin B12- och folatbrist. Deoxiuridin (dU) används för att indirekt avgöra om det finns tillräckliga nivåer av folat och kobalamin i cell- eller vävnadsprover.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2 -′Deoxiuridin halogeneras ofta för att skapa tymidinanaloger användbara för studier av DNA-syntes och nedbrytningsmekanismer. Derivatiserad 2′ -Deoxiuridiner som används som märkningssubstrat inkluderar klor-2′ -deoxiuridin (CldU), bromodeoxiuridin (BrdU) och/eller joddeoxiuridin (IdU). Andra användbara analoger av 2′ -deoxiuridin inkluderar 5-etynyl-2′ -deoxiuridin (DdU) och 5-hydroximetyl-2′ -deoxiuridin (HmdU). Laboratoriesuppression av deoxiuridin används för att diagnostisera megaloblastisk anemi på grund av vitamin B12- och folatbrist. Deoxiuridin (dU) används för att indirekt avgöra om det finns tillräckliga nivåer av folat och kobalamin i cell- eller vävnadsprover.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för luft.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Deoxyuridine |
| Smältpunkt | 164 °C till 167 °C |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 24433 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Merck Index | 14,2910 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Optisk rotation | +52° (c=1,1 i 1N NaOH) |
| Formel vikt | 228.21 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.