Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyuridin, 98+%
Produktkod. 11498656
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498656 25 g 25g
11478656 1 g 1g
11488656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498656 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A16026.14
 Begränsad artikel
CAS: 951-78-0 | C9H12N2O5 | 228,20 g/mol
2'-Deoxiuridin halogeneras ofta för att skapa tymidinanaloger användbara för studier av DNA-syntes och nedbrytningsmekanismer. Derivatiserade 2a-deoxiuridiner som används som märkningssubstrat inkluderar klor-2a-deoxiuridin (CldU), bromodeoxiuridin (BrdU) och/eller joddeoxiuridin (IdU). Andra användbara analoger av 2a-deoxiuridin inkluderar 5-etynyl-2a-deoxiuridin (DdU) och 5-hydroximetyl-2a-deoxiuridin (HmdU). Laboratoriesuppression av deoxiuridin används för att diagnostisera megaloblastisk anemi på grund av vitamin B12- och folatbrist. Deoxiuridin (dU) används för att indirekt avgöra om det finns tillräckliga nivåer av folat och kobalamin i cell- eller vävnadsprover.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Deoxiuridin halogeneras ofta för att skapa tymidinanaloger användbara för studier av DNA-syntes och nedbrytningsmekanismer. Derivatiserad 2′ -Deoxiuridiner som används som märkningssubstrat inkluderar klor-2′ -deoxiuridin (CldU), bromodeoxiuridin (BrdU) och/eller joddeoxiuridin (IdU). Andra användbara analoger av 2′ -deoxiuridin inkluderar 5-etynyl-2′ -deoxiuridin (DdU) och 5-hydroximetyl-2′ -deoxiuridin (HmdU). Laboratoriesuppression av deoxiuridin används för att diagnostisera megaloblastisk anemi på grund av vitamin B12- och folatbrist. Deoxiuridin (dU) används för att indirekt avgöra om det finns tillräckliga nivåer av folat och kobalamin i cell- eller vävnadsprover.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 951-78-0
Molekylformel C9H12N2O5
Molekylvikt (g/mol) 228.20
MDL-nummer MFCD00006527
InChI-nyckel MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
Synonym 2'-deoxyuridine, deoxyuridine, uracil deoxyriboside, 2-deoxyuridine, 1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, deoxyribose uracil, uridine, 2'-deoxy, 2'-desoxyuridine, unii-w78i7ay22c, ccris 2832
PubChem CID 13712
ChEBI CHEBI:16450
IUPAC-namn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Deoxyuridine
Smältpunkt 164 °C till 167 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 24433
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,2910
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation +52° (c=1,1 i 1N NaOH)
Formel vikt 228.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.