missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2’-Des(1-hydroxy-1-methylethyl)-2’-methycarboxy Montelukast Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Des(1-hydroxy-1-methylethyl)-2'-methycarboxy Montelukast Hydrochloride |
| CAS | 906107-37-7 |
| Molekylformel | C34H33Cl2NO4S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-(2-methoxycarbonylphenyl)propyl]thio]methyl]cyclopropyl]acetic Acid Hydrochloride, 2-[(3R)-3-[[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]thio]-3-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]propyl]benzoic Acid 1-Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C34H32ClNO4S.ClH/c1-40-33(39)29-8-3-2-6-24(29)12-16-31(41-22-34(17-18-34)21-32(37)38)26-7-4-5-23(19-26)9-14-28-15-11-25-10-13-27(35)20-30(25)36-28;/h2-11,13-15,19-20,31H,12,16-18,21-22H2,1H3,(H,37,38);1H/b14-9+;/t31-;/m1./s1 |
| LEDER | ClC1=CC(N=C(/C=C/C2=CC=CC([C@H](SCC3(CC3)CC(O)=O)CCC4=C(C(OC)=O)C=CC=C4)=C2)C=C5)=C5C=C1.Cl |
| IUPAC-namn | 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-(2-methoxycarbonylphenyl)propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 622.6 |
| Formel vikt | 621.1507 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?