missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2’-Des(1-hydroxy-1-methylethyl)-2’-methycarboxy Montelukast, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Des(1-hydroxy-1-methylethyl)-2'-methycarboxy Montelukast |
| CAS | 851755-56-1 |
| Molekylformel | C34 H32 Cl N O4 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[(3R)-3-[[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]thio]-3-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]propyl]-benzoic acid 1-methyl ester, (R)-2-[1-[[[1-[3-[(E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropyl]acetic acid, 2-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-(2-methoxycarbonylphenyl)propyl]thio]methyl]cyclopropyl]acetic acid, 2-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]propyl]sulfanyl]methyl]cyclopropyl]acetic acid, Montelukast Sodium Imp. H (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C34H32ClNO4S/c1-40-33(39)29-8-3-2-6-24(29)12-16-31(41-22-34(17-18-34)21-32(37)38)26-7-4-5-23(19-26)9-14-28-15-11-25-10-13-27(35)20-30(25)36-28/h2-11,13-15,19-20,31H,12,16-18,21-22H2,1H3,(H,37,38)/b14-9+/t31-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3 |
| IUPAC-namn | 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-(2-methoxycarbonylphenyl)propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 586.14 |
| Formel vikt | 585.1741 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?