missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Des(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) 2-(2-(2-Acetylhydrazinyl)-2-oxoacetamide) Raltegravir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Des(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide) 2-(2-(2-Acetylhydrazinyl)-2-oxoacetamide) Raltegravir |
| CAS | 1391918-17-4 |
| Molekylformel | C20H23FN6O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-[[1-[4-[[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-2-pyrimidinyl]-1-methylethyl]amino]-2-oxo-Acetic Acid 2-Acetylhydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23FN6O6/c1-10(28)25-26-17(32)16(31)24-20(2,3)19-23-13(14(29)18(33)27(19)4)15(30)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11/h5-8,29H,9H2,1-4H3,(H,22,30)(H,24,31)(H,25,28)(H,26,32) |
| LEDER | FC1=CC=C(CNC(C(N=C(C(C)(NC(C(NNC(C)=O)=O)=O)C)N2C)=C(O)C2=O)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[[2-(2-acetylhydrazinyl)-2-oxoacetyl]amino]propan-2-yl]-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxopyrimidine-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.43 |
| Formel vikt | 462.1663 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?