Läs mer
2-Desaminosulfonyl 3-Aminosulfonyl Dorzolamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Desaminosulfonyl 3-Aminosulfonyl Dorzolamide |
| CAS | 199734-71-9 |
| Molekylformel | C10 H16 N2 O4 S3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (4S,6S)-4-(Ethylamino)-6-Methyl-5,6-Dihydro-4H-Thieno[2,3-B] Thiopyran-3-Sulfonamide 7,7-Dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-7-4-6(2)18(13,14)10-9(7)8(5-17-10)19(11,15)16/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,7-/m0/s1 |
| LEDER | CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2scc(c12)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | (4S,6S)-4-(ethylamino)-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-3-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.44 |
| Formel vikt | 324.0272 |