Läs mer
2-Desbenzoyl-2-tiglyl Docetaxel, TRC
Produktkod. 17981735
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981735 10 mg
17925025 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17981735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49443010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1887057-05-7
Molekylformel C41H55NO14
Molekylvikt (g/mol) 785.87
Synonym (2b,5b,7a,10b,13a)-4-Acetoxy-13-(((2R,3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl)oxy)-1,7,10-trihydroxy-9-oxo-5,20-epoxytax-11-en-2-yl (2E)-2-Methylbut-2-enoate, Docetaxel Impurity A;
LEDER O=C([C@H]1O)[C@@]2(C)[C@](C3(OC(C)=O)C(OC3)C[C@@H]2O)([H])[C@H](OC(/C(C)=C/C)=O)C4(O)C[C@H](OC([C@H](O)C(C5=CC=CC=C5)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C(C)=C1C4(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Desbenzoyl-2-tiglyl Docetaxel
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C41H55NO14/c1-11-20(2)34(48)54-33-31-39(10,25(44)17-26-40(31,19-52-26)55-22(4)43)32(47)29(45)27-21(3)24(18-41(33,51)38(27,8)9)53-35(49)30(46)28(23-15-13-12-14-16-23)42-36(50)56-37(5,6)7/h11-16,24-26,28-31,33,44-46,51H,17-19H2,1-10H3,(H,42,50)/b20-11+/t24-,25-,26?,28?,29-,30+,31-,33-,39+,40?,41?/m0/s1