Läs mer
2-Deschloro Aripiprazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Deschloro Aripiprazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28ClN3O2/c24-19-4-3-5-20(16-19)27-13-11-26(12-14-27)10-1-2-15-29-21-8-6-18-7-9-23(28)25-22(18)17-21/h3-6,8,16-17H,1-2,7,9-15H2,(H,25,28) |
| Formel vikt | 413.187 |
| Procent renhet | >95% |