Läs mer
2-Descyano-2-ethyl Formyl-tofacitinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Descyano-2-ethyl Formyl-tofacitinib |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25N5O3/c1-4-26-16(25)9-15(24)23-8-6-12(2)14(10-23)22(3)18-13-5-7-19-17(13)20-11-21-18/h5,7,11-12,14H,4,6,8-10H2,1-3H3,(H,19,20,21)/t12-,14+/m1/s1 |
| Formel vikt | 359.196 |