missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Descyclohexylcarbonyl)-2-benzoyl Praziquantel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11bRS)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino(2,1-a)isoquinolin-4-one |
| CAS | 54761-87-4 |
| Molekylformel | C19 H18 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4H-Pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-, (11bRS)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h1-9,17H,10-13H2 |
| LEDER | O=C(N1CC2N(CCc3ccccc23)C(=O)C1)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 2-benzoyl-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.36 |
| Formel vikt | 306.1368 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?